Learn More
Thermo Scientific™ Rouleau de transfert Western
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Outil simple et réutilisable pour enlever délicatement et facilement les bulles d’air piégées lors de l’assemblage de stacks de transfert dans des cassettes de transfert en réservoir semi-sec ou humide.
Le rouleau de transfert western Thermo Scientific™ est un outil simple et réutilisable pour enlever délicatement et facilement les bulles d’air piégées lors de l’assemblage de stacks de transfert dans des cassettes de transfert semi-sèches ou humides.
Le stack de transfert est muni d’une poignée en acier inox et d’un rouleau en PTFE inerte d’une largeur de 8,4 cm. Les sandwiches de gel mini peuvent être étalés en un ou deux passages, mais l’outil fonctionne également bien pour les stacks de transfert avec des gels plus importants. L’outil est fourni comme accessoire avec le Fast Blotter Pierce G2 (réf. 62288).
Points forts :
- Poignée en inox
- Rouleau en PTFE, largeur 8,4 cm
- Outil de laboratoire réutilisable
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Rouleau en PTFE d’une largeur de 8,4 cm avec poignée en inox |
| À utiliser avec (équipement) | Système d’alimentation Pierce™ |
| Mode of Transfer | Semi-sec, humide |
| Type | Rouleau de transfert Western |
| Quantité | 1 unité |