Learn More
Invitrogen™ Cartes iBind™ Flex
Click to view available options
Type:
Carte
Quantité:
10 cartes
40 cartes (10 x 4)
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
Description
- Carte armée de fibre de verre avec couches de papier filtre à la base
- 10 cartes par boîte
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini |
| Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescent, fluorescent |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif Western iBind Flex |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | iBind Flex |
| Running Time | ∼2,5 heures |
| Cadence | 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini par carte |
| Type | Carte |
| Quantité | 10 cartes |
| Afficher plus |