missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human CCL25/TECK Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: R&D Systems AF334
464.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "25306" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CCL25/TECK Polyclonal specifically detects CCL25/TECK in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
Spécification
CCL25/TECK | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
AAB69981 | |
CCL25 | |
E. coli-derived recombinant human CCL25/TECK Gln24-Leu150 Accession # AAB69981 | |
100 μg | |
Primary | |
Detects human CCL25/TECK in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse CCL25/TECK is observed. | |
Human | |
IgG |
Western Blot, Neutralization | |
LYOPH | |
Western Blot 0.1 ug/mL, Neutralization 5.00 - 40.0 ug/mL | |
C-C motif chemokine 25, chemokine (C-C motif) ligand 25, Chemokine TECK, Ck beta-15, Ckb15, SCYA25TECKvar, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 25, Small-inducible cytokine A25, TECK, TECKMGC150327, thymus expressed chemokine, Thymus-expressed chemokine | |
Goat | |
Affinity Purified | |
RUO | |
6370 | |
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Human CCL25/TECK Antibody, R&D Systems™ > 100μg; Unlabeled
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu