Learn More
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 11 mm
La plupart des septa sont laminés d’un côté avec du PTFE pour une résistance chimique élevée et une barrière inerte entre l’échantillon et le portoir.
Marque:  Fisherbrand™ 11 02 0104
Code produit. 10041204
  • 248.00€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Septa de 11 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Septa
11 mm
1000
Rouge, Blanc
PTFE, Silicone
1,3 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum pour bouchon à vis de 11 mm > Silicone / PTFE blanc / rouge,1.3 mm d’épaisseur,45° Shore A