Learn More
R&D Systems™ Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit
Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marque: R&D Systems™ DCA100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Caspase-1 in cell culture supernates (100 ul).
Spécification
6.25 - 400pg/mL | |
HRP | |
Natural and Recombinant Human Caspase-1 | |
834 | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
1.24pg/mL | |
Cell Culture Supernatant | |
ELISA | |
Cell Culture Supernates (100uL) | |
CASP1, CASP-1, CASP1 nirs variant 1, caspase 1, apoptosis-related cysteine peptidase, caspase-1, Caspase1, Caspase-1 subunit p10, Caspase-1 subunit p20, EC 3.4.22.36, EC:3.4.22.36, ICE, IL-1 beta-converting enzyme, IL1BC, IL-1 BC, IL1BCE, IL1B-convertase, interleukin 1, beta, convertase, interleukin 1-B converting enzyme, Interleukin-1 beta convertase, Interleukin-1 beta-converting enzyme, p45 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&D Systems™ Human Caspase-1/ICE Quantikine ELISA Kit > Une plaque à 96 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu