Learn More
Thermo Scientific Chemicals PBS (tampon phosphate salin), 10X, pH 7,6
Code produit. 15405019
Click to view available options
Quantité:
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1L
2L
4L
Code produit. 15405019
Marque: Thermo Scientific Chemicals J62692.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Aide à maintenir un pH constant
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10X
pH 7,6
Forme physique Liquide
Quantité 1 L