Learn More
Applied Biosystems™ Formamide Hi-Di™
Le formamide fortement déminéralisé (Hi-Di)
Marque:  Applied Biosystems™ 4440753
94.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24365" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15879856
  • 104.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le formamide fortement déminéralisé (Hi-Di) permet de remettre les échantillons en suspension avant de procéder à une injection électrocinétique dans des systèmes d’électrophorèse capillaire.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
High-Di™
Formamide, 4 x 5 ml, liquide, type réactif de formamide
4 x 5 ml
Conserver entre -15 et -25°C.
Formamide
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Manuals
Nom du produit
Applied Biosystems™ Formamide Hi-Di™ > 4 x 5 ml