Learn More
Applied Biosystems™ Formamide Hi-Di™
Code produit. p-7138586 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
4 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
25mL
Code produit. 15879856
Marque: Applied Biosystems™ 4440753
Le formamide fortement déminéralisé (Hi-Di)
Le formamide fortement déminéralisé (Hi-Di) permet de remettre les échantillons en suspension avant de procéder à une injection électrocinétique dans des systèmes d’électrophorèse capillaire.
Informations sur la commande
Pièce
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits High-Di
Contenu et stockage Conserver entre -15 et -25°C.
Description Formamide, 4 x 5 ml, liquide, type réactif de formamide
Type de produit Formamide
Quantité 4 x 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formamide