Learn More
Applied Biosystems™ Formamide Hi-Di™
Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le formamide fortement déminéralisé (Hi-Di) permet de remettre les échantillons en suspension avant de procéder à une injection électrocinétique dans des systèmes d’électrophorèse capillaire.
Informations sur la commande
Pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mL |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Hi-Di |
| Formule moléculaire | CH3NO |
| Numéro MDL | MFCD00007941 |
| Clé InChI | ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | NC=O |
| Nom IUPAC | formamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 45.04 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- HI-DI FORMAMIDE 5ML
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Formamide
Usage exclusivement réservé à la recherche