Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai fixe
À utiliser avec l’agitateur à plateformes multiples et mini-agitateur pour microplaque Fisherbrand™
Marque: Fisherbrand™ 88861208
77.93 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
2 maximum par plateforme
Spécification
Portoir pour tubes à essai fixe | |
21 | |
262 x 112 x 140 mm |
21 × Ø30mm, 50ml Tubes, Tubes (5 ml) | |
Mini-agitateur multiplateforme Fisherbrand™ et mini-agitateur pour microplaques | |
30 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai fixe > 21x Ø 30 mm (tube de 50 ml)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu