Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent
Fond plat ou rond.
Marque:  Fisherbrand™ 20 09 0440
28.47 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10152512
  • 43.05€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Transparents
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
transparent
Verre
Headspace
CleanPack, boîte en PP
20 mL
75,5 mm
ND20
23 mm
22,4 ml
Sertissage biseauté
< 800 μl
Fond rond
100
Oui
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Certificates
Special Offers
Special Offers
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    24
    Heures
    8
    Minutes
    52
    Secondes
    41
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.
    Code promotionnel: 24127
    Expire2025-05-31
    Jours
    55
    Heures
    8
    Minutes
    52
    Secondes
    41
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    24
    Heures
    8
    Minutes
    52
    Secondes
    41
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent > fond arrondi, avec étiquette, ,20 ml,75.5 mm de hauteur