Learn More
Fisherbrand™ Flacon Headspace, col à sertir biseauté, verre transparent
Code produit. 10080822 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
9.4 ml
21,2 ml
22 ml
22,4 ml
Type de base:
Fond plat
Fond rond
Conditionnement:
100 pièces
Marking Spot:
Non
Oui
Code produit. 10080822
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fond plat ou rond.
  • Transparents
  • En verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur transparent
Diamètre (métrique) externe 23 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 22 ml
À utiliser avec (application) Headspace
Type de goulot Sertissage biseauté
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 20 mL
Type de base Fond rond
Hauteur (métrique) 75,5 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND20