Learn More
Réactif Griess, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 328670500
72.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Griess Reagent | |
MFCD00240366 | |
Flacon en plastique | |
50 mL |
Incolore à rose | |
1.0300g/mL | |
Passes (for determination of nitrite in biological media) | |
Solution |
Sécurité et traitement
- Griess Reagent
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463565 | Certificat d’analyse | 07/06/2024 | 328670500 |
A0454721 | Certificat d’analyse | 24/01/2024 | 328670500 |
A0458076 | Certificat d’analyse | 05/12/2023 | 328670500 |
A0450688 | Certificat d’analyse | 12/09/2023 | 328670500 |
A0448727 | Certificat d’analyse | 16/05/2023 | 328670500 |