Learn More
3M™ Éponges Nailsaver
Les rainures latérales uniques protègent les ongles, tout en permettant une meilleure prise en main pour un nettoyage plus efficace. Ce tampon protège les ongles et facilite le nettoyage, il réduit le besoin de gants et le risque de casse des ongles.
Marque: 3M™ 7000097798
Description
- Nettoyage des éponges avec une arête unique pour protéger les ongles des doigts
- Taille pratique pour une bonne préhension et une excellente durabilité
- La forme en mousse est facile à manipuler
- Réduit le besoin de gants
- Extrêmement durable
Spécification
Éponge | |
150 x 70 mm | |
150 mm | |
6/boîte | |
70 mm |
Jaune, vert | |
Nettoyage | |
Mousse | |
Nailsaver |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.