Learn More
asecos™ Granulat grain fin universel
Pour la prise des huiles, des bases, des lipides, des carburants et des vernis etc.
Marque:  asecos™ 18453
Code produit. 17826376
  • sur devis / 3 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • 0,5-1 mm de granulométrie
  • Sac de 20 kg lie jusqu’à 18 l de mazout
  • Pénètre dans les petites cavités et les fissures
  • Convient parfaitement pour un contact important avec la surface et une absorption rapide (par ex. surfaces de circulation)
  • Résistance optimale au glissement, même en cas de saturation totale
Spécification
Spécification
Loose Particulate
Granulés absorbants
132.28 lb.
60 kg
Nom du produit
asecos™ Granulat grain fin universel > Weigh: 60 kg