Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Plats en polystyrène cristal, avec une planéité optimale.
Marque: Gosselin BP50-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptée à la production aseptique
- Stérilisation par irradiation
- Fond plat
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
1 620/carton | |
14,2 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
0 | |
55 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Boîte de Pétri en PS Gosselin™ > Dimensions : 55 x 14,2 mm (dia. x H) ;Stérile ; Non ventilée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu