Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Plats en polystyrène cristal, avec une planéité optimale.
176.00€ - 430.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Forme | Rond |
Type | Boîte de Petri |
Nombre de puits | 1 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11758573
|
Gosselin
BP53-06 |
55 mm | 14,2 mm | 6 |
N/A
|
N/A
![]() |
||||
15268043
|
Gosselin
BP143-07 |
140 mm | 20,6 mm | 3 |
176.00€
176 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11718593
|
Gosselin
BP140-02 |
140 mm | 20,6 mm | 0 |
217.00€
176 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15258043
![]() ![]() |
Gosselin
BP143-06 |
150 mm | 20,6 mm | 3 |
218.00€
176 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11788573
|
Gosselin
BP50-02 |
55 mm | 14,2 mm | 0 |
430.00€
1620 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778573
|
Gosselin
BP50-01 |
55 mm | 14,2 mm | 0 |
402.00€
1620 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11708593
|
Gosselin
BP140-01 |
140 mm | 20,6 mm | 0 |
179.00€
176 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
- Adaptée à la production aseptique
- Stérilisation par irradiation
- Fond plat
Spécification
Naturel | |
Rond | |
1 |
Polystyrène | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Boîte de Pétri en PS Gosselin™