Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Plats en polystyrène cristal, avec une planéité optimale.
Marque: Gosselin BP140-02
78.83 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptée à la production aseptique
- Stérilisation par irradiation
- Fond plat
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
Polystyrène | |
Stérile | |
1 | |
176/carton | |
20,6 mm |
Naturel | |
Rond | |
Boîte de Petri | |
Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie | |
0 | |
140 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Boîte de Pétri en PS Gosselin™ > Dimensions : 140 mm de dia. x 20,6 mm H ; stérile ; non ventilé
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu