Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec joint
Bouchon à vis avec joint d’étanchéité
Bouchon à vis ouaté
Matériau du bouchon:
HDPE
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
CE, DIV, CE N°1935/2004
CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucides |
Description | Carré |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 58mm |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 76 mm |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 76 mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | CE, IVD, EC N°1935/2004, ISO 11137 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu