Description
- Polyéthylène haute densité (PEHD) incassable
- Translucide
- Bouchon en PEHD
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2 l |
Matériau | PEHD |
Nbre par carton | 50/boîte |
Quantité | 50/boîte |
Stérilité | Stérile |
Couleur de bouchon | Rouge |
Pré-stérilisé | Oui |
Graduated | Oui |
Matériau du bouchon | HDPE |
Taille du bouchon | 58 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CORNING GOSSELIN™ Flacon en PEHD carré >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu