Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Description
- Col large
- Produit incassable
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
- Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Naturel |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 101 mm |
Quantité | 68/boîte |
Stérilité | Non stérile |
Largeur (métrique) | 101 mm |
Couleur de bouchon | Rouge |
Certifications/Conformité | CE, CE N°1935/2004 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Cosmetic and chemical industries
Taille: 3.8 MB
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gosselin™ Flacons rond PEHD >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu