Learn More
Gosselin™ Flacon carré en PEHD, gradué, 500 ml
Click to view available options
Taille du bouchon:
37 mm
58 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec tampon
Conditionnement:
100 pièces
175 pièces
Description
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | PEHD |
| Nbre par carton | 100/carton |
| Stérilité | Stérile |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Graduated | Oui |
| Forme | Carré |
| Taille du bouchon | 37 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis avec tampon |