Learn More
Axygen™ Tubes à essai en plastique Axygen™
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Tubes fabriqués en polypropylène ou polystyrène
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Type de produit | Tube à essai |