Learn More
Falcon™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriqués en PS optiquement transparent pour faciliter la visualisation de l’échantillon. Les tubes en PS à fond rond Falcon™ sont largement utilisés et référencés dans les protocoles de laboratoire.
Marque:  Falcon™ 352008
95.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 10186360
  • 104.12€ / 1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Solution largement utilisée et référencée dans les protocoles de laboratoire
  • Stérile, apyrogénicité testée à moins de 0,1 EU/ml (réf. 352008 non stérile)
Le fondement de résultats de recherche cohérents
  • Fournir un confinement fiable des échantillons de liquides de laboratoire
  • Les tubes en polystyrène sont les mieux adaptés aux procédures nécessitant une grande clarté optique
  • Matériaux d’emballage de style médical
  • Puissance nominale de 1 400 FRC (les allégations FCR se réfèrent à la force centrifuge relative mesurée en g-force pour les matériaux d’une densité relative de 1,0, utilisée dans un rotor approprié avec un support amortissant et des précautions de sécurité corrects. Les tubes utilisés avec des solvants organiques à des températures inférieures à 0°C peuvent avoir des valeurs FCR inférieures.)
  • Les dimensions et les volumes du tube sont approximatifs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Transparent
5 ml
Polystyrène
En vrac, 1000/boîte
Non
Sans bouchon
1400 x G
75 mm
Oui
Non stérile
12 mm
Tube à essai
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot33324042 Type de certificatCertificat de qualité Date25/04/2025 Catalog Number352008
Numéro de lot32824026 Type de certificatCertificat de qualité Date25/04/2025 Catalog Number352008
Numéro de lot32524040 Type de certificatCertificat de qualité Date22/04/2025 Catalog Number352008
Numéro de lot32424103 Type de certificatCertificat de qualité Date16/04/2025 Catalog Number352008
Numéro de lot31624111 Type de certificatCertificat de qualité Date02/04/2025 Catalog Number352008
Special Offers
Special Offers
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Falcon™ Tubes à essai en polystyrène à fond rond > Aucun ; 5 ml