Learn More
Kartell™ Tube jetable RIA
Code produit. 12593227
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12593227
Marque: Kartell™ 8831000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube jetable Kartell™ RIA est un tube à fond rond sans rebord adapté à la centrifugeuse et à l’utilisation en laboratoire.
  • Jetable
  • Tube à fond rond
  • Sans rebord
  • Pour un usage en laboratoire
  • Peut être utilisé dans une centrifugeuse
  • FCR x g : 1300
Spécification
Certifications/Conformité CE, IVD
Couleur Transparent
Type de conception Fond rond
Capacité (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 70 mm
Matériau Polystyrène
À utiliser avec Utilisation en laboratoire, peut être utilisée dans une centrifugeuse
Diamètre (métrique) 11 mm