Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Marque: Gosselin TK75-018
149.42 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
- Capacité nominale de 5 ml
- Assemblé
Spécification
CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
PEBD | |
5 mL | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
500BG | |
Non | |
12,8 mm | |
Tube à fond rond |
Rouge | |
Naturel | |
Polypropylène | |
Bouchon à ailettes | |
2000/carton | |
Stérile | |