Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Marque:  Gosselin TK75-022
309.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11759412
  • 395.00€ / 2000 pièces
Expédition estimée: 17-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
  • Capacité nominale de 5 ml 
  • Assemblé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CE N°1935/2004, ISO 11137
PEBD
5 mL
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
500 BG
Non
12,8 mm
Tube à fond rond
Rouge
Naturel
Polystyrène
Bouchon droit
2000 paquet
Stérile
Bouchon droit
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ > Stériles ; polystyrène ; Avec bouchon à col droit