Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Marque: Gosselin TK75-006
94.94 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
- Capacité nominale de 5 ml
- Assemblé
Spécification
CE, DIV, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
PEBD | |
5 mL | |
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie | |
500 BG | |
Non | |
12,8 mm | |
Tube à fond rond |
Rouge | |
Naturel | |
Polystyrène | |
Bouchon à ailettes | |
2000/carton | |
Stérile | |
Oui; Bouchon á ailettes |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
7Heures
5Minutes
54Secondes
44 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
22Heures
5Minutes
54Secondes
44