Learn More
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™
Fabriqués en PS ou en PP. Les tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ ont une forme arrondie.
Marque:  Gosselin TK75-003
48.31 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11759382
  • 103.00€ / 2000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tube en polystyrène ou en polypropylène naturel
  • Capacité nominale de 5 ml 
  • Assemblé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
CE N°1935/2004
5 mL
Polypropylène
500 BG
Non
12,8 mm
Tube à fond rond
Naturel
74,5 mm
Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
2000 paquet
Non stérile
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Offre Corning Lab Products
    Code promotionnel24073
    Expire2025-04-25
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tubes à essai à base circulaire de 5 ml Gosselin™ > Non stérile ; PP ; sans bouchon