Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne pour KL300 LED
Guide de lumière Flex and Stay à fibre optique dans une tubulure semi-rigide en col de cygne laqué noir.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170101
Description
- Guide optique avec les fibres optiques écologiques Puravis.
- Un positionnement précis offre un contrôle complet du placement de la lumière
- Les branches du col de cygne positionnées dans des directions opposées créent un éclairage proche de l’ombre
- Réajustement aisé
- À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Spécification
Guide de lumière à col de cygne unique | |
11 mm | |
Source de lumière froide KL300LED | |
Fibres optiques en verre Puravis |
Branche unique | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
500 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_DE_FRENCH subs
-
Fiber-optic-light-guides-for-incident-illumination-video_ENG