Learn More
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains
Les colorations pour membrane plasmique Invitrogen CellMask™ permettent un marquage rapide et uniforme de la membrane plasmique dans presque tous les types de cellules. Ces colorations agissent rapidement et peuvent être détectées en utilisant des ensembles de filtres pour microscope standard avec n’importe quel instrument d’imagerie.
Marque:  Invitrogen™ C37608
256.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15594394
  • 341.00€ / 100µL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Vert
Microscope confocal, microscope à fluorescence
100 μl
Cellmask™
Coloration pour membrane plasmique
Conserver au congélateur (–5° à –30°C) à l’abri de la lumière.
100 μL
Coloration pour membrane plasmique verte CellMask™
Colorant fluorescent
Membrane plasmique
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2906455 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2024 Catalog NumberC37608_LITL18 PROMO,C37608
Numéro de lot2714506 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2023 Catalog NumberC37608_LITL18 PROMO,C37608
Numéro de lot2535891 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/10/2022 Catalog NumberC37608_LITL18 PROMO,C37608
Numéro de lot2532494 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog NumberC37608_LITL18 PROMO,C37608
Numéro de lot2489003 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2022 Catalog NumberC37608_LITL18 PROMO,C37608
Nom du produit
Invitrogen™ CellMask™ Plasma Membrane Stains > Vert, 100 μl