Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
Marque:  Invitrogen™ AMQAF2000
7565.00 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16832556
  • 8900.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Compteur de cellules automatisé
5 MP
Microscopes EVOS, cytomètres en flux Attune
2 échantillons par lame
3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes)
Embarqué, lecteur USB
LxlxP : 228,6 x 228,6 x 139,7 mm (9 x 9 x 5,5 po)
3,6 kg
Conserver à température ambiante.
conditions ambiantes
50/60 Hz
Countess
Flux de travaux de culture et d’analyse cellulaires
Fond clair, fluorescent
2.5X
LCD
Countess 3/3 FL Cell Counter Software
8 lb
RoHS
1 instrument
1-year Standard
100/240 V
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2188A24110009 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2025 Catalog NumberAMQAF2000
Numéro de lot2188A25010088 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2025 Catalog NumberAMQAF2000
Numéro de lot2188A24055440 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2025 Catalog NumberAMQAF2000
Numéro de lot2188A24045275 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2025 Catalog NumberAMQAF2000
Numéro de lot2188A25010055 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2025 Catalog NumberAMQAF2000
Voir les accessoires
Nom du produit
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter > Compteur de cellules automatisé Countess™ 3 FL