Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Source de lumière froide KL 1600 LED
Source lumineuse à LED multiple pour offrir une alternative intéressante aux sources de lumière froide halogène classiques. La luminosité équivaut à une lampe halogène de 150 W et est donc idéale comme système d’éclairage puissant pour répondre aux exigences de tous les stéréomicroscopes modernes.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 150600
Description
- Flux lumineux 680 Lm
- Conception ergonomique fine
- Moteur à lumière blanche breveté
- Variation continue de 0 à 100 %
- Coulisseau de filtre à deux positions
- Large plage d’alimentation
- Le cordon d’alimentation spécifique au pays doit être commandé séparément
Spécification
Source de lumière froide à fibre optique | |
CE | |
Éclairage de stéréomicroscopie | |
47/63 Hz | |
137 mm | |
50 000 heures | |
114 mm | |
90/264 V | |
231 mm |
Plusieurs LED | |
114 x 231 x 137 mm | |
Accessoires KL (guides optiques flexibles, à col de cygne, éclairages annulaires, éclairages linéaires, etc.) | |
5.4 in. | |
Alimentation électrique | |
4.5 in. | |
LED | |
9.1 in. |
Vidéos
-
Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (EN)
-
Schott - Fiber Optic vs. Direct LED Illumination (FR)