Learn More
Thermo Scientific™ Agarose HisPur™ Ni-NTA Superflow
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Procédez à la purification par FPLC des protéines marquées à la poly-histidine avec l'agarose HisPur Ni-NTA Superflow de Thermo Scientific™, un support Superflow 6 modifié par de l'acide nitrilotriacétique (NTA) chargé avec des cations nickel divalents (Ni2+).
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Haute capacité – liaison de plus de 20 mg de GFP étiquetée poly-His par ml de résine à un débit linéaire de 300 cm/heure
Grande pureté – pureté des fractions éluées supérieure à 80 % pour les purifications à partir de lysats
Polyvalent – utilisable pour la purification des protéines en conditions natives et dénaturantes
Robuste – billes d’agarose hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure
Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
Économique – résine à prix compétitif résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à moyenne et grande échelle de protéines étiquetées poly-histidine
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 20 mg de liaison de GFP marquée par His par ml de résine |
| Contenu et stockage | Stockage à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | HisPur |
| Quantité | 50 ml |
| Cible | Protéine marquée au His |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Nickel divalent, chélate de métal |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |
Sécurité et traitement
- HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, 50 mL.
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Nickel(II) sulfate hexahydrate(1:1:6)