Learn More
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Imaging System
The EVOS M3000 Imaging System is a fully integrated digital inverted benchtop microscope for two-color fluorescence, transmitted light, phase contrast, and color imaging.
Marque:  Invitrogen™ AMF3000
Code produit. 30178687
  • 7520.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Imaging System > 1 système
Usage exclusivement réservé à la recherche.