Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne pour KL300 LED
Tous les produits Schott Produits
Click to view available options
Description:
Branche unique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Guide optique avec les fibres optiques écologiques Puravis.
- Un positionnement précis offre un contrôle complet du placement de la lumière
- Les branches du col de cygne positionnées dans des directions opposées créent un éclairage proche de l’ombre
- Réajustement aisé
- À utiliser avec la source de lumière froide KL300LED
Spécification
Spécification
| Type | Guide de lumière à col de cygne unique |
| Description | Branche unique |
| Diamètre (métrique) | 11 mm |
| À utiliser avec (application) | Éclairage de stéréomicroscopie |
| À utiliser avec (équipement) | Source de lumière froide KL300LED |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Matériau | Fibres optiques en verre Puravis |