Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99 % Code produit.: 11418793
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99 %
Code produit. 11418793
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11418793
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10523.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Glycylglycine is as a buffering reagent and also used in biochemical research. It is the simplest of all dipeptides and is used as a starting template for preparation of more complex peptides. It is also employed as a practical buffer with a buffering range of 7.5 - 8.9 (at 25°C). Valuable agent for experiments investigating peptide transport and absorption.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycylglycine est un réactif tampon. Elle est également utilisée dans la recherche biochimique. C’est le plus simple de tous les dipeptides, utilisé comme modèle de départ pour préparer des peptides plus complexes. Son utilisation est pratique grâce à sa plage de tamponnage de 7,5 à 8,9 (à 25°C). Agent précieux pour les expériences sur le transport et l’absorption des peptides.
Solubilité
Solubilité dans l’eau (132 g/l) à 20°C et dans l’éthanol (légèrement soluble).
Remarques
Stockage à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycylglycine, n-glycylglycine, diglycine, gly-gly, glycine dipeptide, glycine, glycyl, glycyl-glycine, glycine, n-glycyl, gly2, 2-2-aminoacetamido acetic acidAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC 2-[(2-aminoacétyl)amino]acide acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycine
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Beilstein 1765223
Merck Index 14,4503
Informations sur la solubilité Soluble in water (132g/L) at 20°C,and ethanol (slightly solube).
Quantité 25 g
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252975 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2024 Catalog NumberA10523.14,A10523.36,A10523.22
Numéro de lot10247914 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/09/2023 Catalog NumberA10523.14,A10523.36,A10523.22
Numéro de lot10241685 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog NumberA10523.14,A10523.36,A10523.22
Numéro de lot10237648 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA10523.14,A10523.36,A10523.22
Numéro de lot10197431 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10523.14,A10523.36,A10523.22
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Glycylglycine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycine, 99 % >