Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ Immobilization Kit
Immobilisez les anticorps polyclonaux ou d’autres glycoprotéines, via les sucres oxydés par périodate, sur des microbilles de polyacrylamide activées par hydrazide pour les dosages AP, IP ou de pull-down.
Marque: Thermo Scientific™ 88941
Description
Les kits d’immobilisation Thermo Scientific™ GlycoLink fournissent des colonnes d’affinité et des réactifs pour immobiliser les glycoprotéines par le biais de groupes sucre oxydés pour une utilisation dans des applications de purification par affinité ou dans des études d’interactions protéiques.
Les kits GlycoLink utilisent de la résine activée par hydrazine et un catalyseur spécial pour préparer des colonnes d’affinité avec des anticorps polyclonaux, qui possèdent généralement une quantité importante de glucides (glycosylation) sur leurs portions Fc. Toutes les protéines glycosylées (même les anticorps monoclonaux) qui contiennent des groupes de glucides oxydables au périodate peuvent être immobilisées avec ces kits afin de créer des colonnes d’affinité réutilisables. Les anticorps immobilisés par cette chimie d’immobilisation de l’hydrazine possèdent des sites de liaison antigénique non obstrués et une capacité de purification optimale. Les colonnes préparées avec des glycoprotéines ou des anticorps stables peuvent être régénérées et réutilisées au moins cinq fois pour la purification par affinité sans perte significative de leur capacité de liaison.Points clés :
Haute capacité : immobilisez de 1 à 10 mg d’anticorps oxydés ou d’autres glycoprotéines par millilitre de résine
Rapidité et efficacité : immobilisez-en seulement 30 minutes ; réalisez un couplage à 90 % minimum de la plupart des glycoprotéines en moins de 4 heures (l’efficacité dépend de la quantité et du type de glycosylation)
Immobilisation spécifique : la résine activée par hydrazide UltraLink se conjugue uniquement avec les glycoprotéines purifiées dont les groupes de sucre (p. ex., acide sialique) ont été oxydés doucement avec le périodate
Fixation stable : la structure de résonance des liaisons d’hydrazine est suffisamment stable pour réaliser de multiples purifications par affinité avec un lot de résine préparée ; aucune étape de stabilisation n’est requise
Préservation de la fonction d’anticorps : immobilisez l’IgG via la région Fc, ce qui maintient les deux sites de liaison d’antigènes disponibles pour capter la cible
Dimensions pratiques : choisissez parmi deux kits complets à 10 colonnes : un avec des colonnes de 1 ml et un autre avec des colonnes de 0,1 ml
Résine activée par hydrazide UltraLink :
- Ligand : hydrazide
- Assistance : Biosupport Thermo Scientific UltraLink
- Bras espaceur : 22 atomes
- Chargement : activée avec au moins 15 μmol d’hydrazide par millilitre de résine stabilisée
- Format : 50 % de résine en suspension dans 0,02% d’azoture de sodium
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes GlycoLink, un tampon de couplage, un catalyseur de couplage, un tampon de lavage, un réactif oxydant, des colonnes de dessalage, une boîte de tampons PBS et des accessoires de colonne
Recommandées dans les cas suivants :
Purifiez les antigènes à l’aide d’anticorps couplés par covalence. Déterminez les partenaires de liaison pour une glycoprotéine d’intérêt. Effectuez des purifications d’affinité à grande échelle
Spécification
1 à 10 mg d’immobilisation de glycoprotéine par colonne | |
Suffisant pour : Immobilisation de 1 à 10 mg de glycoprotéine par colonne • Colonnes GlycoLink, 1 ml, 10 colonnes • Tampon de couplage GlycoLink, 2 x 100 ml • Aniline, 0,2 ml • Tampon de lavage, 120 ml • Méta-périodate de sodium, 0,5 g • Colonnes de centrifugation de dessalage Zeba, 5 ml, 10 colonnes • Boîte PBS (pour obtenir 500 ml), 1 boîte • Accessoires de colonne, 10 de chaque Stocker à 4°C. |
|
1 kit | |
Hydrazide | |
Colonne de centrifugation |
Kit d’immobilisation GlycoLink | |
GlycoLink™ | |
Kit d’immobilisation | |
10 colonnes | |
Affinité, résine UltraLink™ |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.