Learn More
Thermo Scientific™ Supplément d’enrichissement sélectif pour Oxoid™ Salmonella
Le supplément d’enrichissement sélectif Oxoid Salmonella est utilisé pour l’identification présomptive des espèces de Salmonella dans des échantillons cliniques et alimentaires.
Marca: Thermo Scientific™ SR0194E
159.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Descrizione
Le supplément d’enrichissement sélectif Oxoid Salmonella est utilisé pour l’identification présomptive des espèces de Salmonella dans des échantillons cliniques et alimentaires.
- À ajouter à la base de la gélose chromogène pour Salmonella, Réf. CM1007B, ou à la base Brilliance™ Salmonella, Réf. CM1092B
- Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu
Specifica
les Salmonella | |
Lyophilisation | |
10/boîte |
Supplément sélectif pour Salmonella | |
Supplément sélectif | |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
Suggerimenti di prodotto
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sicurezza e movimentazione
- SALMONELLA Selective Supplement
Avvertenza
- Dangers
Categoria di pericolo
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Consigli di prudenza
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contient: cefsulodin, novobiocin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.