Learn More
Fisherbrand™ Fil d’électrode de rechange
Le fil d’électrode de rechange est un accessoire à utiliser avec le système d’électrophorèse 2 et 4 gels Verti-Gel Maxi.
Marque: Fisherbrand™ RPW0.2
Description
- En platine
Spécification
Types principaux de gel prémoulé 80 x 100 mm et 100 x 100 mm | |
Remplacement du fil d’électrode | |
Platinum | |
500 x 0,2 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Vidéos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Fil d’électrode de rechange > 500 x 0,2mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu