Learn More
Thermo Scientific Chemicals Anhydride de glycine, 99 % Code produit.: 11473098
Thermo Scientific Chemicals Anhydride de glycine, 99 %
Code produit. 11473098
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11473098
Marque: Thermo Scientific Chemicals A18822.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
It can be used as an intermediate in the preparation of various pharmaceutical and biologically active compounds. Also used in the synthesis of dipeptide isosteres by cross-metathesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé comme intermédiaire dans la préparation de divers composés pharmaceutiques et biologiquement actifs. Également utilisé dans la synthèse d’isostères dipeptidiques par métathèse croisée.
Solubilité
Soluble dans l’eau (142 mg/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-57-0
Formule moléculaire C4H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.104
Numéro MDL MFCD00006009
Clé InChI BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7817
ChEBI CHEBI:16535
Nom IUPAC pipérazine-2,5-dione
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine anhydride
Point de fusion ∼300°C (decomposition)
Beilstein 112112
Merck Index 14,7466
Informations sur la solubilité Soluble in water (142mg/L).
Quantité 25 g
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449002 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2024 Catalog NumberA18822.22,A18822.14
Numéro de lotA0443611 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/01/2024 Catalog NumberA18822.22,A18822.14
Numéro de lot10227468 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/07/2023 Catalog NumberA18822.22,A18822.14
Numéro de lot10126730 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18822.22,A18822.14
Numéro de lot10236724 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18822.22,A18822.14
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Anhydride de glycine, 99 % >