Learn More
Anhydride de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10754801
Anhydride de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10754801
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10754801
Marque: Thermo Scientific Acros 120080250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-57-0
Formule moléculaire C4H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.1
Numéro MDL MFCD00006009
Clé InChI BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
CID PubChem 7817
ChEBI CHEBI:16535
Nom IUPAC pipérazine-2,5-dione
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycine anhydride
Note relative au nom 98%
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ex N)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24, 264
Merck Index 15, 7578
Informations sur la solubilité Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0449002 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog Number120080050,120080010,120081000,120080250
Numéro de lotA0405719 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number120080050,120080010,120081000,120080250
Numéro de lotA0415928 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number120080050,120080010,120081000,120080250
Numéro de lotA0443611 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2022 Catalog Number120080050,120080010,120081000,120080250
Numéro de lotA0422281 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2022 Catalog Number120080050,120080010,120081000,120080250
Nom du produit
Anhydride de glycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >