Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ II
GREENER_CHOICE
Optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
Marque:  Gibco™ 10902104
722.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10003502
  • 862.00€ / 1 kit
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le SFM Sf-900 II est un milieu de culture cellulaire d’insecte sans sérum et sans protéine pour la production à grande échelle de protéines recombinantes exprimées à l’aide du système vecteur d’expression baculovirus (BEVS). Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignes cellulaires de lépidoptères.
  • Croissance à long terme et haute-densité exceptionnelle
  • Optimisé pour la production de protéines recombinantes
  • Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
  • Adaptable aux bioréacteurs
Bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21, production de vaccin viral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Cellule d’insectes
Liquide
Sans sérum
Gibco™, Sf-900™
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Sf21, Sf9
Sans protéines, Sans sérum
Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM)
Glutamine
6 x 1 L
Nom du produit
Gibco™ SFM Sf-900™ II > 6 x 1 000 ml