Learn More
Gibco™ SFM Sf-900™ II
Optimisé pour la production à grande échelle de protéines recombinantes exprimées à l’aide du système de vecteur d’expression baculovirus (BEVS).
Marque: Gibco™ 10902187
2056.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
SFM SF-900 II est un milieu de culture cellulaire d’insectes sans sérum et sans protéines optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21). Ce milieu convient aux méthodes de culture monocouche ou en suspension et favorise la croissance d’autres lignes cellulaires de lépidoptères.
- Croissance à long terme et haute-densité exceptionnelle
- Optimisé pour la production de protéines recombinantes
- Formulation prête à l’emploi sans sérum ni protéines
- Adaptable aux bioréacteurs
Bioproduction, culture cellulaire, culture cellulaire d’insecte, culture cellulaire des Sf9 et des Sf21, production de vaccin viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2°C à 8°C. À l’abri de la lumière Conditions d’expédition : Température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellule d’insectes | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Gibco™, Sf-900™, SynerGy™ | |
Température ambiante |
Sf21, Sf9 | |
Sans protéines, Sans sérum | |
Milieu sans sérum de cellules d’insectes (SFM) | |
Glutamine | |
20 L | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3003296 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
3054135 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
2812761 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
2537594 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
2523796 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 10902088,10902187,10902179,10902161,10902096 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28
Jours
9Heures
6Minutes
32Secondes
46