Learn More
SCAT™ Kits d’élimination des déchets HPLC, V2.0
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
5 l
10 L
10 l
12 l
20 l
30 l
Matériau:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Diamètre du filetage:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Nbre de ports:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Tous les kits sont composés d’un jerrycan et d’un bouchon SafetyCap SCAT d’origine avec filtre d’échappement ainsi que des raccords, des bouchons d’obturation et un connecteur de tube.
- Système personnalisé avec des composants d’ensemble de haute qualité
- Bouchons de sécurité du fabricant haut de gamme SCAT
- Jerrycans de sécurité en PEHD ou PP
- Prix attractif par rapport à un achat unique
- Prêt à l’emploi, aucun autre composant nécessaire
SCAT offre un système complet pour l’approvisionnement et l’élimination en toute sécurité des solvants dans l’analyse. Tous les produits sont compatibles entre les générations et parfaitement adaptés les uns aux autres.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes HPLC |
| Type | Kit 1 |
| Canaux de solvant | 3 |
| Matériau | HDPE |
| Comprend | Bouchon de sécurité des déchets, 2 x 2,3/3,2 mm (dia. ext.), 1 x 6,4 à 9 mm (dia. int.), jerrycan en HDPE, filtre d’échappement de l’air M avec pare-éclaboussures et indicateur de remplacement |
| Couleur | White |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Nbre de ports | 3 (2 Capillary, 1 Tubing) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction