Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de tampon pH Orion™
Description
Effectuez des étalonnages précis et reproductibles du pH grâce aux flacons de tampon de pH à code couleur Thermo Scientific™ Orion™. Les tampons de pH 4,01, 5,00, 7,00 et 10,01 utilisent des codes couleur pour une utilisation aisée. Tous les étalons de pH Orion sont traçables aux matériaux de référence du NIST™.
Des tables de pH / température sont imprimées sur les étiquettes de tous les flacons de tampon de pH Orion pour un étalonnage et une traçabilité NIST précis. Fabrication selon les normes de qualité ISO 9000.
Codes-couleur des tampons :
- Tampon pH 4,01 : rose
- Tampon pH 5,00 : orange
- Tampon pH 7,00 : jaune
- Tampon pH 10,01 : bleu
Les tampons sont également disponibles en flacons de 475 mL (1 pinte), en packs transportables de cinq flacons de 60 mL (5 x 2 oz), en kits de tampon All-in-One pratiques, en Cubitainer™ de 19 litres (5 gallons) et en sachets à usage unique.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | pH Buffer, bottles |
| Couleur | Incolore |
| Description | Tampon pH 6.86 |
| À utiliser avec (application) | pour des étalonnages de pH précis et reproductibles |
| À utiliser avec (équipement) | pH-mètre et électrode |
| pH | 6.86 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 475 ml |
| Type de solution | Solution tampon |
| Formule | Eau, phosphate d’hydrogène disodique, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane, phosphate de dihydrogène de potassium |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.