Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Les inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 ?non-ascii?l et 200 ?non-ascii?l.
Marque: Thermo Scientific™ C4012-530
Description
Ces inserts en polypropylène ou en verre transparent pour flacons d’échantillonnage automatique HPLC et GC 8 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 125 et 200 ?non-ascii?l.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Insert Polyspring 150 µl | |
Transparent | |
Verre | |
Point tiré Polyspring | |
Conique | |
29 mm | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
175 μl |
5 mm | |
5 mm | |
200 μl | |
< 1 μl | |
150 µl | |
100 | |
Insert pour échantillonneur automatique | |
Flacon d’échantillonnage automatique GC, HPLC 8 mm |