Learn More
Corning™ Couvercle de stockage III
Convient aux blocs et aux plaques à 96 puits ronds Corning™. Le couvercle de stockage III Corning™ peut être appliqué manuellement ou à l’aide d’un applicateur de couvercle de stockage.
Marque: Corning™ 3080
259.02 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24073" pour bénéficier de cette offre.
Description
(Il s’agit du remplacement suggéré pour 3092 et 3094)
- Convient aux blocs et aux plaques à 96 puits rondes Corning.
- Fabriqué en EVA (éthylène-acétate de vinyle) ; le polymère est compatible avec le DMSO
- Sans DNase ni RNase
- Peut être appliqué manuellement ou avec notre applicateur pour tapis de stockage
- non stériles
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Non stérile | |
25 | |
Rond |
EVA et polymère | |
100 | |
Couvercle de stockage III | |
Plaque 96 puits |