Learn More
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) puis ajouté au tube du chargeur vide de solides.
Marque: BUCHI 140000157
Description
- Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
- Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
- Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
- La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Polypropylene | |
Empty | |
80 g | |
Solid Loading of Insoluble Samples |
Frits | |
Frittages | |
Empty | |
Reveleris Solid Loading |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté