Learn More
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure
Les chargeurs FlashPure Empty Solid sont parfaits pour les échantillons qui ne sont pas facilement solubles dans la phase mobile souhaitée lors de l’exécution de la chromatographie Flash. L’échantillon est absorbé sur une phase solide (silice ou celite) puis ajouté au tube du chargeur vide de solides.
Marque:  BUCHI 148634332
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16340316
  • 99.35€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le bouchon fileté facilite l’étanchéité
  • Il existe différentes tailles pour différentes quantités d’échantillons
  • Choisissez une taille suffisamment grande pour l’échantillon
  • La tige d’insertion permet le placement et le chargement des échantillons plus petits que la totalité du volume
Spécification
Spécification
PP
Frits
10 à 14 bars (145 à 200 psi)
Chargeur de solide vide
40 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BUCHI Chargeur de solides pour chromatographie FlashPure > Chargeur plein vide FlashPure ; taille : 40 g, Frits : Inclus ; quantité ; 10 pièces